Sodio molibdato dihidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Molibdato de disodio dihidrato, Molibdato(VI) de sodio dihidrato
MQ300
1.06521.0100 1.06521.0250 1.06521.1000
1.06521.0100EA 115 EUR
1.06521.0100 1.06521.0250 1.06521.1000
Sodio molibdato dihidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Sodio molibdato dihidrato
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95 g/mol
Pto. de fusión: 687
Densidad: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149170
Núm. CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Índice Merck: 13,08718
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (precipitative titration) ≥ 99.5 %
pH-value (5 %; water, 25 °C) 7.0 - 10.5
Insoluble matter ≤ 0.005 %
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃) ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄) ≤ 0.0005 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as PO₄) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %