Sodio molibdato dihidrato, EMPLURA®, extra_pure, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Molibdato de disodio dihidrato, Molibdato(VI) de sodio dihidrato
MQ200
1.06524.1000 1.06524.9050
1.06524.1000EA 342 EUR
1.06524.1000 1.06524.9050
Sodio molibdato dihidrato, EMPLURA®, extra_pure, Supelco®
Sodio molibdato dihidrato
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95 g/mol
Pto. de fusión: 687
Densidad: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149170
Núm. CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Índice Merck: 13,08718
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 840 g/l (20 °C)
Melting Point 687 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 241.95 g/mol
Bulk Density 1000 - 1400 kg/m3
pH 9 - 10 (840 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula Na2MoO4 * 2 H2O
Chemical Formula Na2MoO4 * 2 H2O