Sodio molibdato dihidrato ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Molibdato de disodio dihidrato, Molibdato(VI) de sodio dihidrato
27936.233EA 185 EUR
27936.233 27936.290 27936.460
Sodio molibdato dihidrato ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Sodio molibdato dihidrato
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95 g/mol
Pto. de fusión: 687
Densidad: 3.28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149170
Núm. CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Índice Merck: 13,08718
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm