Sodio molibdato dihidrato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Molibdato de disodio dihidrato, Molibdato(VI) de sodio dihidrato
27937.236EA 208 EUR
27937.236 27937.290
Sodio molibdato dihidrato ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Sodio molibdato dihidrato
Formula: Na₂MoO₄·2H₂O
Pto. de fusión: 687 °C
Densidad: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149170
Núm. CAS: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Índice Merck: 13,08718
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 7 - 10
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm