Litio hidróxido monohidrato (∼56% LiOH), extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
199540010 199540250 199542500 199540050
ACRO199540010EA 515 EUR
ACRO199540010 ACRO199540250 ACRO199542500 ACRO199540050
Litio hidróxido monohidrato (∼56% LiOH), extra puro
Hidróxido de litio monohidrato
Formula: LiOH·1H₂O
MW: 41.96 g/mol
Pto. Ebullición: 920 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 462 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149772
Núm. CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,05556
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream to yellow Crystalline powder
Titration with HCl ≥54 % (LiOH)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Aluminium (Al) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium + Potassium (Na+K) ≤3000 ppm
Carbon dioxide (CO2) ≤3500 ppm
Insoluble matter ≤0.1 % (in water)