Litio hidróxido monohidrato ≥56,5% LiOH)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
13409.18 13409.36 13409.A3
13409.18EA 39.8 EUR
13409.18 13409.36 13409.A3
Litio hidróxido monohidrato ≥56,5% LiOH)
Hidróxido de litio monohidrato
CAS No.: 1310-66-3 Molecular Formula: LiOH.H2O Formula Weight: 41.96 (23.95anhy) Physical Form: Powder Density: 1.51 Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Merck Reference: 14,5534 UN No.: 2680 MDL No.: MFCD00149772
Formula: LiOH·1H₂O
MW: 41.96 g/mol
Pto. Ebullición: 920
Pto. de fusión: 462
Densidad: 1.51
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149772
Núm. CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,05556