Litio hidróxido monohidrato ≥99.995% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
44473.14
44473.22
44473.36
44473.14EA
130
EUR
44473.14
44473.22
44473.36
Litio hidróxido monohidrato ≥99.995% (metals basis)
Hidróxido de litio monohidrato
Purity: 99.995%
CAS No.: 1310-66-3
Molecular Formula: LiOH.H2O
Formula Weight: 41.96 (23.95anhy)
Physical Form: Powder
Density: 1.51
Merck Reference: 14,5534
UN No.: 2680
MDL No.: MFCD00149772
Formula:
LiOH·1H₂O MW: 41.96 g/mol Pto. Ebullición: 920 Pto. de fusión: 462 Densidad: 1.51 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149772 Núm. CAS: 1310-66-3 EINECS: 215-183-4 UN: 2680 ADR: 8 II Índice Merck: 14,5534 |