Litio hidróxido monohidrato ≥98.5%, Purum, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
13020-1KG 13020-500G 13020-6X1KG
13020-1KGEA 230 EUR
13020-1KG 13020-500G 13020-6X1KG
Litio hidróxido monohidrato ≥98.5%, Purum, Fluka™
Hidróxido de litio monohidrato
  • ≥95% for general laboratory use.
Formula: LiOH·1H₂O
MW: 41.96 g/mol
Pto. Ebullición: 920
Pto. de fusión: 423 °C
Densidad: 1.830 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149772
Núm. CAS: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,05556
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.5 %
Assay of Li₂CO₃ Max. 1 %
Calcium (Ca) Max. 0.05 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.02 %
Sodium (Na) Max. 0.02 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.05 %