tetra-Sodio difosfato decahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodio pirofosfato decahidrato
205970250 205975000 205970025 205970100
ACRO205970250EA 28.2 EUR
ACRO205970250 ACRO205975000 ACRO205970025 ACRO205970100
tetra-Sodio difosfato decahidrato 99+% para análisis
tetra-Sodio difosfato decahidrato
Formula: Na₄P₂O₇·10H₂O
MW: 446.06 g/mol
Pto. Ebullición: 93.8 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149200
Núm. CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Total nitrogen compounds ≤0.001 % (as N)
Impurity ≤0.1 % (ortho-phosphate (as PO4))