tetra-Sodio difosfato decahidrato 99.0-103.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
33385.22
33385.36
33385.A3
33385.22EA
35.3
EUR
33385.22
33385.36
33385.A3
tetra-Sodio difosfato decahidrato 99.0-103.0% ACS
tetra-Sodio difosfato decahidrato
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 13472-36-1
Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O
Formula Weight: 446.06 (265.90anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.82
pH: 9.5-10.5
Melting Point: 79.5°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00149200
Formula:
Na₄P₂O₇·10H₂O Densidad: 1,82 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149200 Núm. CAS: 13472-36-1 EINECS: 231-767-1 Índice Merck: 14,9240 |