tetra-Sodio difosfato decahidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodio pirofosfato decahidrato
A16195.0B
A16195.0I
A16195.30
A16195.0BEA
87.7
EUR
A16195.0B
A16195.0I
A16195.30
tetra-Sodio difosfato decahidrato ≥97%
tetra-Sodio difosfato decahidrato
Purity: 97+%
CAS No.: 13472-36-1
Molecular Formula: Na4O7P2.10H2O
Formula Weight: 446.06 (265.90anhy)
Odour: Odourless
pH: 9.5-10.5
Melting Point: 79.5°
Merck Reference: 14,9240
MDL No.: MFCD00149200
Formula:
Na₄P₂O₇·10H₂O Pto. de fusión: 79,5 °C Densidad: 1,82 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149200 Núm. CAS: 13472-36-1 EINECS: 231-767-1 Índice Merck: 14,9240 |