tetra-Sodio difosfato decahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Sodio pirofosfato decahidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06591.0500 1.06591.2500 1.06591.9050
1.06591.0500EA 99.3 EUR
1.06591.0500 1.06591.2500 1.06591.9050
tetra-Sodio difosfato decahidrato, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
tetra-Sodio difosfato decahidrato
Formula: Na₄P₂O₇·10H₂O
Pto. de fusión: 990 °C
Densidad: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149200
Núm. CAS: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 20 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 990 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 446.06 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)