tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato 98% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodio fosfato trisódico dodecahidrato
206520010 206520025 206520251
ACRO206520010EA 66.6 EUR
ACRO206520010 ACRO206520025 ACRO206520251
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato 98% para análisis
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Pto. de fusión: 75 °C
Densidad: 1.62 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149198
Núm. CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
IR: 01-2119489800-32-xxxx
Índice Merck: 13,08736
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Free alkali (NaOH) ≤2.5 %