tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato 98+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
424405000 424400025
ACRO424405000EA 43.9 EUR
ACRO424405000 ACRO424400025
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato 98+% ACS
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Pto. de fusión: 75 °C
Densidad: 1,62 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149198
Núm. CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
IR: 01-2119489800-32-xxxx
Índice Merck: 13,08736
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Powder or crystals or needles
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Excess alkali (as NaOH) ≤2.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Methanol ≤0.05 %
Peroxides ≤1 mg/kg H2O2