tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A15713.0C A15713.0E A15713.36
A15713.0CEA 275 EUR
A15713.0C A15713.0E A15713.36
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato ≥97%
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato
Purity: 97% CAS No.: 10101-89-0 Molecular Formula: Na3O4P.12H2O Formula Weight: 380.12 (163.94anhy) Odour: Odourless pH: 12 Melting Point: ca 75° dec. Merck Reference: 14,8662 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149198
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Pto. de fusión: ∼75 °C (desc.)
Densidad: 1,62
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149198
Núm. CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
IR: 01-2119489800-32-xxxx
Índice Merck: 14,8662