tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06572.1000 1.06572.5000 1.06572.9025
1.06572.1000EA 54.9 EUR
1.06572.1000 1.06572.5000 1.06572.9025
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato, EMSURE® para análisis, Supelco®
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Pto. de fusión: ∼75 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149198
Núm. CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
IR: 01-2119489800-32-xxxx
Índice Merck: 13,08736
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 285 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 380.18 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (10 g/l, H2O, 20 °C)