tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato ≥98%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
28032.293EA 31.6 EUR
28032.293 28032.362 28032.460
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato ≥98%, TECHNICAL
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Pto. de fusión: ∼75 °C
Densidad: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149198
Núm. CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,08808
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %