tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Sodio fosfato trisódico dodecahidrato
28033.296EA 50.6 EUR
28033.296 28033.365
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
tri-Sodio orto-fosfato dodecahidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
MW: 380.12 g/mol
Pto. de fusión: ∼75 °C
Densidad: 1.62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149198
Núm. CAS: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
UN: 3262
Índice Merck: 13,08736
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Free alkali Max. 0.7 meq/g
Total N (Nitrogen) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 25 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 1 ppm
Cu (Copper) Max. 25 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm