di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato 98.5-102.5% (by acidimetry), en cristales, EMSURE® BP, Ph. Eur., JP, USP analytical reagent, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodio fosfato disódico dodecahidrato, Hidrogenoortofosfato de disodio dodecahidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06579.0500 1.06579.1000 1.06579.5000 1.06579.9025
1.06579.0500EA 66.1 EUR
1.06579.0500 1.06579.1000 1.06579.5000 1.06579.9025
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato 98.5-102.5% (by acidimetry), en cristales, EMSURE® BP, Ph. Eur., JP, USP analytical reagent, Supelco®
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato
Formula: Na₂HPO₄·12H₂O
Pto. de fusión: 35 °C
Densidad: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149181
Núm. CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Índice Merck: 13,08733
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (alkalimetric) 99.0 - 102.0 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Sodium Dihydrogene phospate ≤ 2.5 %
pH-value (5 %; water) 9.0 - 9.3
Chloride (Cl) ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.0005 %
As (Arsenic) ≤ 0.00005 %
Cu (Copper) ≤ 0.0002 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
K (Potassium) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.0005 %
Reducing substances passes test
Loss on drying (130 °C) 57.0 - 61.0 %
Corresponds to ISO,Reag. Ph Eur passes test
Water (according to Karl Fischer) 57.0 - 61.0 %
Corresponds to Ph Eur, BP, USP, JP