di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato 98, purified
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sodio fosfato disódico dodecahidrato, Hidrogenoortofosfato de disodio dodecahidrato
28020.292EA 34.3 EUR
28020.292 28020.361 28020.460
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato 98, purified
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato
Formula: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358.14 g/mol
Pto. de fusión: 35
Densidad: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149181
Núm. CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Índice Merck: 13,08733
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm