di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis), cristalizado, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Sodio fosfato disódico dodecahidrato, Hidrogenoortofosfato de disodio dodecahidrato
71650-1KG 71650-10KG
71650-1KGEA 60.8 EUR
71650-1KG HONC71650-10KG
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato ≥99.0% (by titrimetric analysis), cristalizado, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
di-Sodio hidrogenofosfato dodecahidrato
Formula: Na₂HPO₄·12H₂O
MW: 358.14 g/mol
Pto. de fusión: 34 °C
Densidad: 1.52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149181
Núm. CAS: 10039-32-4
EINECS: 231-448-7
Índice Merck: 13,08733
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay titr. 99.0 - 101.0 %
pH (5 %, 25 °C) 8.8 - 9.4
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Calcium (Ca) Max. 0.001 %
Cadmium (Cd) Max. 0.0005 %
Cobalt (Co) Max. 0.0005 %
Chromium (Cr) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Manganese (Mn) Max. 0.0005 %
Nickel (Ni) Max. 0.0005 %
Lead (Pb) Max. 0.0005 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Fluoride (F) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Appearance complying
Solution 0.5 g at 10 mL (H₂O) complying
Appearance of the solution complying
Colour of the solution complying
Turbidity of solution Max. 3.5 NTU