di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato 99+% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
343810250
343810025
343811000
343815000
ACRO343810250EA
26.5
EUR
ACRO343810250
ACRO343810025
ACRO343811000
ACRO343815000
di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato 99+% para HPLC
di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato
Formula:
Na₂HPO₄·2H₂O Pto. de fusión: 243…245 °C Densidad: 2,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149182 Núm. CAS: 10028-24-7 EINECS: 231-448-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
UV | at 254 nm A: ≤0.05 |
pH | 7.5 to 9.2 (5 % at 25°C) |
Titration with HCl | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |