di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato 98.5-101% (base secada), meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
04272-5KG 04272-1KG 04272-2.5KG 04272-4X5KG 04272-6X1KG
04272-5KGEA 252 EUR
04272-5KG 04272-1KG 04272-2.5KG 04272-4X5KG 04272-6X1KG
di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato 98.5-101% (base secada), meets analytical specification of BP, Ph. Eur., Fluka™
di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato
Formula: Na₂HPO₄·2H₂O
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (16 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149182
Núm. CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 101.0 %
Assay of NaH₂PO₄ (calculated to dried substances) Max. 1.0 %
Loss on drying (130°C) 19.5 - 21.0 %
pH (1 %,20°C) 9.0 - 9.4
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Iron (Fe) Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Appearance of the solution complying
Reducing impurities complying
Residual solvents complying