di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato 98.5-101.0% (base secada), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Sinónimos: Hidrogenoortofosfato de disodio dihidrato, Sodio fosfato disódico dihidrato
30435-1KG 30435-500G 30435-6X1KG 30435-5KG
30435-1KGEA 73.3 EUR
30435-1KG 30435-500G 30435-6X1KG 30435-5KG
di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato 98.5-101.0% (base secada), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
di-Sodio hidrogenofosfato dihidrato
Formula: Na₂HPO₄·2H₂O
Pto. de fusión: 450 °C
Densidad: 2,07 g/cm³ (16 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149182
Núm. CAS: 10028-24-7
EINECS: 231-448-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (calculated to the dried substance) 98.5 - 101.0 %
Assay of NaH₂PO₄ (calculated to dried substances) Max. 0.5 %
Loss on drying (130°C) 19.5 - 21.0 %
pH (5 %, 20°C) 9.0 - 9.2
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.001 %
Appearance of the solution complying
Reducing impurities complying