di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Sodio fosfato disódico heptahidrato, Hidrogenoortofosfato de disodio heptahidrato
206515000 206510025 206512500
ACRO206515000EA 55.5 EUR
ACRO206515000 ACRO206510025 ACRO206512500
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato 99+% para análisis
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato
Formula: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268,07 g/mol
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149180
Núm. CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
pH 9.0 to 9.3 (5 % at 20°C)
Titration with HCl ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm