di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato ACS
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sodio fosfato disódico heptahidrato, Hidrogenoortofosfato de disodio heptahidrato
0348-1KGEA 151 EUR
0348-1KG 0348-2.5KG 0348-500G 0348-12KG 0348-50KG
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato ACS
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato
Formula: HNa₂O₄P·7H₂O
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149180
Núm. CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Chloride <0.001%
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.001%
pH (5%, Water) at 25 °C 8.7 – 9.3
Purity (as is) 98 – 102%
Sulphate ≤0.005%