di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodio fosfato disódico heptahidrato, Hidrogenoortofosfato de disodio heptahidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06575.1000 1.06575.9025
1.06575.1000EA 100 EUR
1.06575.1000 1.06575.9025
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato, EMSURE® ACS para análisis, Supelco®
di-Sodio hidrogenofosfato heptahidrato
Formula: HNa₂O₄P·7H₂O
MW: 268.07 g/mol
Pto. de fusión: 48
Densidad: 1.7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149180
Núm. CAS: 7782-85-6
EINECS: 231-448-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) 98.0 - 102.0 %
Identity passes test
Insoluble matter ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water, 25 °C) 8.7 - 9.3
Chloride (Cl) ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS