Sodio dihidrogenofosfato monohidrato 99,998 Metals basis, Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Sodio fosfato prim. monohidrato
10870.14
10870.22
10870.14EA
147
EUR
10870.14
10870.22
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato 99,998 Metals basis, Puratronic®
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato
Purity: 99.998%
CAS No.: 10049-21-5
Molecular Formula: H2NaO4P.H2O
Formula Weight: 137.99 (119.98anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 100° -H2O
Merck Reference: 14,8660
MDL No.: MFCD00149208
Formula:
NaH₂PO₄·H₂O MW: 137.99 g/mol Pto. de fusión: 100 °C (-H₂O) Densidad: 2.04 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149208 Núm. CAS: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 Índice Merck: 14,8660 |