Sodio dihidrogenofosfato monohidrato 98.0-102.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodio fosfato prim. monohidrato
11591.30 11591.A1 11591.A7
11591.30EA 46.7 EUR
11591.30 11591.A1 11591.A7
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato 98.0-102.0% ACS
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato
Purity: 98.0-102.0% CAS No.: 10049-21-5 Molecular Formula: NaH2PO4.H2O Formula Weight: 137.99 (119.98anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Merck Reference: 14,8660 MDL No.: MFCD00149208
Formula: NaH₂PO₄·H₂O
MW: 137.99 g/mol
Pto. de fusión: 100 °C (-H₂O)
Densidad: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149208
Núm. CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Índice Merck: 14,8660
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM