Sodio dihidrogenofosfato monohidrato 99,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sodio fosfato prim. monohidrato
102454REA 89.6 EUR
102454R 102455S
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato 99,0-102,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato
Formula: NaH₂PO₄·H₂O
MW: 137.99 g/mol
Pto. de fusión: 100
Densidad: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149208
Núm. CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 99,0 - 102,0 %
Solución en agua Pasa test
pH (5 %) 4,1 - 4,5
Cl (Cloruro) Max. 0,0005 %
SO4 (Sulfato) Max. 0,005 %
N total (Nitrógeno) Max. 0,001 %
Metales pesados (como Pb) Max. 0,0005 %
As (Arsénico) Max. 0,00005 %
Ca (Calcio) Max. 0,005 %
Cu (Cobre) Max. 0,0002 %
Fe (Hierro) Max. 0,0005 %
K (Potasio) Max. 0,005 %
Pb (Plomo) Max. 0,0005 %