Sodio dihidrogenofosfato monohidrato, Millipore®
Proveedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinónimos: Sodio fosfato prim. monohidrato
567549-1 567549-250
567549-1EA 293 EUR
567549-1 567549-250
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato, Millipore®
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato
Formula: NaH₂PO₄·H₂O
MW: 137.99 g/mol
Pto. de fusión: 100
Densidad: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149208
Núm. CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Índice Merck: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM