Sodio dihidrogenofosfato monohidrato, EMPROVE® EXPERT BP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06349.1000 1.06349.9025 1.06349.9014
1.06349.1000EA 165 EUR
1.06349.1000 1.06349.9025 1.06349.9014
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato, EMPROVE® EXPERT BP, USP suitable for use as excipient, SAFC®
Sodio dihidrogenofosfato monohidrato
Formula: NaH₂PO₄·H₂O
Pto. de fusión: 100 °C
Densidad: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149208
Núm. CAS: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Índice Merck: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=07d4aabd7f70376fc3994cfcf592614c708d787e&prid=web&clid=SAPDAM