Sodio dihidrogenofosfato dihidrato 99+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodio fosfato prim. dihidrato, Sodio fosfato monobásico dihidrato
271750010 271750025 271750100
ACRO271750010EA 71 EUR
ACRO271750010 ACRO271750025 ACRO271750100
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato 99+% para análisis
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01 g/mol
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149209
Núm. CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 12,08806
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Adhering crystals
Loss on drying ≤24 %
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %