Sodio dihidrogenofosfato dihidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Sodio fosfato prim. dihidrato, Sodio fosfato monobásico dihidrato
A11316.0E
A11316.36
A11316.22
A11316.0EEA
117
EUR
A11316.0E
A11316.36
A11316.22
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato ≥99%
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 13472-35-0
Molecular Formula: H2NaO4P.2H2O
Formula Weight: 156.01 (119.98anhy)
Merck Reference: 14,8660
MDL No.: MFCD00149209
Formula:
NaH₂PO₄·2H₂O MW: 156.01 g/mol Pto. Ebullición: ∼650 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 60 Densidad: 1.910 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149209 Núm. CAS: 13472-35-0 EINECS: 231-449-2 IR: 01-2119489796-13 Índice Merck: 12,08806 |