Sodio dihidrogenofosfato dihidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos: Sodio fosfato prim. dihidrato, Sodio fosfato monobásico dihidrato
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06342.0250 1.06342.1000 1.06342.2500
1.06342.0250EA 29.9 EUR
1.06342.0250 1.06342.1000 1.06342.2500
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. para análisis, Supelco®
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
Pto. Ebullición: ∼650 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 60 °C
Densidad: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149209
Núm. CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 12,08806
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 850 g/l (20 °C)
Melting Point 60 °C
Molar Mass 156.02 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.915 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 (12 g/l, H2O, 25 °C)