Sodio dihidrogenofosfato dihidrato, EMPROVE® ESSENTIAL JPE, BP, E339, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Sinónimos: Sodio fosfato prim. dihidrato, Sodio fosfato monobásico dihidrato
1.06345.1000 1.06345.5000 1.06345.9026 1.06345.9011
1.06345.1000EA 101 EUR
1.06345.1000 1.06345.5000 1.06345.9026 1.06345.9011
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato, EMPROVE® ESSENTIAL JPE, BP, E339, Ph. Eur., USP suitable for use as excipient, SAFC®
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01 g/mol
Pto. Ebullición: ∼650 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 60
Densidad: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149209
Núm. CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 12,08806