Sodio dihidrogenofosfato dihidrato ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sodio fosfato prim. dihidrato, Sodio fosfato monobásico dihidrato
28011.291EA 38.7 EUR
28011.291 28011.360 28011.260 28011.460
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156,01 g/mol
Pto. Ebullición: < 650 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 60 °C
Densidad: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149209
Núm. CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 12,08806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 98.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm