Sodio dihidrogenofosfato dihidrato 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Sodio fosfato prim. dihidrato, Sodio fosfato monobásico dihidrato
28015.294EA 48 EUR
28015.294 28015.261
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato 99,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Sodio dihidrogenofosfato dihidrato
Formula: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01 g/mol
Pto. Ebullición: < 650 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 60
Densidad: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149209
Núm. CAS: 13472-35-0
EINECS: 231-449-2
IR: 01-2119489796-13
Índice Merck: 12,08806
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 4.2 - 4.5
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 0.5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm