Sodio tiosulfato pentahidrato 99+%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
123370010 123370025 123370250
ACRO123370010EA 40.8 EUR
ACRO123370010 ACRO123370025 ACRO123370250
Sodio tiosulfato pentahidrato 99+%, extra puro
Sodio tiosulfato pentahidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Pto. de fusión: 48.5 °C
Densidad: 1.72 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149186
Núm. CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystals
Titration Iodimetric 99.0 to 101.0 %
pH 6 to 8.4 (10 % at 20°C)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.2 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Sulfur (S) ≤5 ppm