Sodio tiosulfato pentahidrato 99.5% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
202850010 202850025 202850100
ACRO202850010EA 43.3 EUR
ACRO202850010 ACRO202850025 ACRO202850100
Sodio tiosulfato pentahidrato 99.5% para análisis
Sodio tiosulfato pentahidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Pto. de fusión: 48,5 °C
Densidad: 1,72 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149186
Núm. CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Transparent white Crystals
Titration Iodimetric 99.5 to 101.0 %
pH 6.0 to 8.4 (5 % at 25°C)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sulfur (S) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %