Sodio tiosulfato pentahidrato 99.5+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
424460010 424460051
ACRO424460010EA 58.8 EUR
ACRO424460010 ACRO424460051
Sodio tiosulfato pentahidrato 99.5+% ACS
Sodio tiosulfato pentahidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Densidad: 1,72 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149186
Núm. CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Iodimetric 99.5 to 101.0 %
pH 6.0 to 8.4 (5 % solution at 25.0°C)
Sulfide (S) Passes test (limit about 1 ppm)
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.002 %