Sodium thiophosphate hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
56146.06
56146.14
56146.06EA
90
EUR
56146.06
56146.14
Sodium thiophosphate hydrate
Sodium thiophosphate hydrate
CAS No.: 10489-48-2
Molecular Formula: Na3PO3S.xH2O
Formula Weight: 179.93(anhy)
Physical Form: Crystalline aggregates
Appearance: White to green
Melting Point: 53-58°
MDL No.: MFCD00041513
Formula:
H₂Na₃O₄PS MW: 198.015 g/mol Pto. de fusión: 53…58 °C Densidad: 1.67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041513 Núm. CAS: 10489-48-2 EINECS: 231-867-5 |