Sodio tiosulfato pentahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17914.0C
A17914.0E
A17914.36
A17914.0CEA
248
EUR
A17914.0C
A17914.0E
A17914.36
Sodio tiosulfato pentahidrato ≥99%
Sodio tiosulfato pentahidrato
Purity: 99+%
CAS No.: 10102-17-7
Molecular Formula: Na2O3S2.5H2O
Formula Weight: 248.17 (158.10anhy)
Odour: Odourless
pH: 6.5-8.0
Melting Point: 48°
Boiling Point: 100° -5H2O
Merck Reference: 14,8694
MDL No.: MFCD00149186
Formula:
Na₂S₂O₃.5H₂O Pto. Ebullición: 100 °C (-5H₂O) Pto. de fusión: 48 °C Densidad: 1,69 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149186 Núm. CAS: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Índice Merck: 14,8694 |