Sodio tiosulfato pentahidrato, grado alta pureza
Proveedor: VWR Chemicals
0484-2.5KGEA 302 EUR
0484-2.5KG 0484-500G
Sodio tiosulfato pentahidrato, grado alta pureza
Sodio tiosulfato pentahidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248,19 g/mol
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149186
Núm. CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Insolubles <0.005%
pH (5%, Water) @25 °C 6.0 – 8.4
Purity >99%
Sulphate & Sulphite <0.1%
Sulphide <0.0001%