Sodio tiosulfato pentahidrato 99-101%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
13479-5KG 13479-500G 13479-2.5KG 13479-4X2.5KG
13479-5KGEA 148 EUR
13479-5KG 13479-500G 13479-2.5KG HONC13479-4X2.5KG
Sodio tiosulfato pentahidrato 99-101%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
Sodio tiosulfato pentahidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Pto. Ebullición: Decomposes on heating,
Pto. de fusión: 48 °C (desc.)
Densidad: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00149186
Núm. CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Identity complying
Assay 99.0 - 101.0 %
Assay (calculated on the anhydrous basis) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (vacuum, 16 h) 32.0 - 37.0 %
pH (10 %, 20°C) 6.0 - 9.0
Arsenic (As) Max. 0.0003 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.05 %
Sulfate and sulfite (as SO₄) Max. 0.2 %
Sulfide (S) complying
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying