Sodio tiosulfato pentahidrato ≥98.5%, puro , pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C), SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06513.2500 1.06513.9050
1.06513.2500EA 96.3 EUR
1.06513.2500 1.06513.9050
Sodio tiosulfato pentahidrato ≥98.5%, puro , pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C), SAFC®
Sodio tiosulfato pentahidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149186
Núm. CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometric) ≥ 98.5 %
Identity passes test
pH-value (10 %; water) 6.0 - 9.0
Sulfate and sulphite (as SO₄) ≤ 0.6 %
Ca (Calcium) and Mg (Magnesium) ≤ 0.2 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Water 32.0 - 38.0 %