Sodio tiosulfato pentahidrato ≥98%, purificado
Proveedor: VWR Chemicals
27905.293EA
47.6
EUR
27905.293
27905.362
Sodio tiosulfato pentahidrato ≥98%, purificado
Sodio tiosulfato pentahidrato
Formula:
Na₂S₂O₃.5H₂O MW: 248.19 g/mol Pto. de fusión: 48 Densidad: 1.67 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149186 Núm. CAS: 10102-17-7 EINECS: 231-867-5 Índice Merck: 12,08844 |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 98 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |