Sodio tiosulfato pentahidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
27909.296EA 55.4 EUR
27909.296 27909.365 27909.460
Sodio tiosulfato pentahidrato ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodio tiosulfato pentahidrato
Formula: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248,19 g/mol
Pto. de fusión: 48 °C
Densidad: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149186
Núm. CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Índice Merck: 12,08844
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm