Litio sulfato monohidrato 99+%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Litio sulfato monohidrato
218331000
218330010
ACRO218331000EA
36.6
EUR
ACRO218331000
ACRO218330010
Litio sulfato monohidrato 99+%, puro
Litio sulfato monohidrato
Formula:
Li₂SO₄·H₂O MW: 127.96 g/mol Pto. de fusión: 860 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149766 Núm. CAS: 10102-25-7 EINECS: 233-820-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (On dry substance) |
Loss on ignition | 13.5 % to 15.0 % (600°C, 2 h) |