Litio sulfato monohidrato ≥99.0% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 99.0% min
CAS No.: 10102-25-7
Molecular Formula: Li2SO4.H2O
Formula Weight: 127.96 (109.94anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.06
Melting Point: 130° -H2O
Solubility: Soluble in water
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00149766
Formula:
Li₂SO₄·H₂O Pto. de fusión: 130 °C (-H₂O) Densidad: 2,06 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149766 Núm. CAS: 10102-25-7 EINECS: 233-820-4 Índice Merck: 14,5541 |